Learn More
Ansell™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-948
Zur feinfühligen, taktilen Handhabung. Die Ansell Edmont™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-948 bieten zuverlässigen Schutz vor Schnittverletzungen.
284.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2010
Beschreibung Gauge: 13
Farbe Blau und Schwarz, Schwarz
Oberflächenbehandlung außen 3/4-getaucht
Latex Free Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15334937
Unterlagen ansehen
Ansell™
11948070
7
284.00 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15344937
Unterlagen ansehen
Ansell™
11948080
8
284.00 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15354937
Unterlagen ansehen
Ansell™
11948090
9
284.00 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15364937
Unterlagen ansehen
Ansell™
11948100
10
284.00 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Industrielle Mehrzweckhandschuhe
  • Hohe Abriebfestigkeit gemäß EN-Klasse 4 (ANSI Level 4)
  • Gute Schnitt-, Abrieb- und Ölbeständigkeit in verschiedenen Tauchumgebungen.
  • Das Futter wird mit der Ansell INTERCEPT TECHNOLOGIE™ für hervorragende Schnittleistung und Komfort ISO-Schnittschutzklasse B hergestellt
  • Die FORTIX™ Technologie garantiert eine erhöhte Abriebfestigkeit
  • Gute Klingenschnittfestigkeit und sehr gute Griffeigenschaften durch die Nitril-Mikroveredelung der Beschichtung
  • Flexibel und komfortabel
  • Die Beschichtung ist beständig gegen Rückstände von Ölen und Fetten auf den zu handhabenden Teilen
Anwendungen:
  • Werkzeug- und Formenaustausch
  • Qualitätskontrolle
  • Press-Spritzguss
  • Pflege und Wartung an Produktionslinien
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2010
Blau und Schwarz, Schwarz
Nein
Industrielle Handschuhe
Waschen: 104 °F
Sicherheit
12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
10.23 bis 10.82 Zoll
Gauge: 13
3/4-getaucht
Nitril
Konstruktion: gestrickt
Waschen: 40 °C
Ansell INTERCEPT™ Technologie
11-948
260 bis 275 mm