Learn More
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
ACS-Reagenz, 97 %
25.40 € - 502.21 €
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-77-1
Summenformel Cl3FeH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 270.29
MDL-Nummer MFCD00149712
InChI-Schlüssel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15602340
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
236489-5G
5 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15682330
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
236489-100G
100 g
50.07 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15692330
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
236489-500G
500 g
147.39 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15612340
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
236489-6X500G
6 x 500 g
502.21 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10025-77-1
270.29
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Cl3FeH12O6
MFCD00149712
Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
Spezifikation
Eisen(III)-chloridhexahydrat
Cl3FeH12O6
MFCD00149712
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
270.3 mol
ACS-Reagenz
10025-77-1
FeCl3 · H2O
3260
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
270.29
97 %
1 mmHg (194 °C)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P280-P305 + P351 + P338
H290-H302-H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 231-729-4
missing translation for 'rtecsNumber' : NO5425000