Learn More
Blei(II)-tantaloxid, 99.9 % (Metallbasis)
77.15 € - 253.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 12065-68-8 |
---|---|
Summenformel | O6PbTa2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 665.09 |
MDL-Nummer | MFCD00054256 |
InChI-Schlüssel | KNSIKTVGKTWOGA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lead ii tantalum oxide, lead tantalate, lead ii tantalate |
PubChem CID | 16685095 |
IUPAC-Name | (Dioxotantaliooxy-$l^{2}-plumbanyl)oxy-dioxotantal |
SMILES | O=[Ta](=O)O[Pb]O[Ta](=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11388108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039348.14 |
25 g | N/A | ||||||
11398108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039348.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12065-68-8 | |
665.09 | |
KNSIKTVGKTWOGA-UHFFFAOYSA-N | |
16685095 | |
O=[Ta](=O)O[Pb]O[Ta](=O)=O |
O6PbTa2 | |
MFCD00054256 | |
lead ii tantalum oxide, lead tantalate, lead ii tantalate | |
(Dioxotantaliooxy-$l^{2}-plumbanyl)oxy-dioxotantal |
Spezifikation
Lead(II) tantalum oxide | |
12065-68-8 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00054256 | |
lead ii tantalum oxide, lead tantalate, lead ii tantalate | |
O=[Ta](=O)O[Pb]O[Ta](=O)=O | |
665.09 | |
665.09 | |
7.9 g/mL |
>350°C | |
Pulver | |
O6PbTa2 | |
UN2291 | |
KNSIKTVGKTWOGA-UHFFFAOYSA-N | |
(Dioxotantaliooxy-$l^{2}-plumbanyl)oxy-dioxotantal | |
16685095 | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: LEAD COMPOUNDS, SOLUBLE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-065-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Lead(II) tantalum oxide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.