Learn More
Lithium4,5-Dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 761441-54-7 | C6F3LiN4 | 192.03 g/mol
61.71 € - 369.84 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 761441-54-7 |
---|---|
Summenformel | C6F3LiN4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 192.03 |
MDL-Nummer | MFCD18827480 |
InChI-Schlüssel | CVVIFWCYVZRQIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | litdi, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl imidazole, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl-imidazolide, 1-lithio-2-trifluoromethyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile |
PubChem CID | 73995168 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15438775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34081.03 |
1 g |
61.71 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15448775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34081.09 |
10 g |
369.84 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
761441-54-7 | |
192.03 | |
CVVIFWCYVZRQIY-UHFFFAOYSA-N | |
73995168 |
C6F3LiN4 | |
MFCD18827480 | |
litdi, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl imidazole, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl-imidazolide, 1-lithio-2-trifluoromethyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile |
Spezifikation
Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole | |
>300°C | |
MFCD18827480 | |
CVVIFWCYVZRQIY-UHFFFAOYSA-N | |
73995168 | |
95% |
761441-54-7 | |
C6F3LiN4 | |
litdi, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl imidazole, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl-imidazolide, 1-lithio-2-trifluoromethyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile | |
192.03 | |
192.03 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H315-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 691-963-1
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen