Learn More
MAGED4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16809-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16856554
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
May enhance ubiquitin ligase activity of RING-type zinc finger-containing E3 ubiquitin-protein ligases. Proposed to act through recruitment and/or stabilization of the Ubl-conjugating enzyme (E2) at the E3:substrate complex.
Spezifikation
Spezifikation
MAGED4
Polyclonal
Unconjugated
MAGED4
KIAA1859, MAGE D4 antigen, MAGE E1, MAGE E1 antigen, MAGE1, MAGED4, MAGED4A, MAGED4B, MAGEE1, melanoma antigen family D, 4, Melanoma associated antigen D4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
728239
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96JG8
MAGED4
MAGED4 Fusion Protein Ag10329