Learn More
MAGED4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | MAGED4 |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16856554
|
Proteintech
16809-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16846554
|
Proteintech
16809-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
May enhance ubiquitin ligase activity of RING-type zinc finger-containing E3 ubiquitin-protein ligases. Proposed to act through recruitment and/or stabilization of the Ubl-conjugating enzyme (E2) at the E3:substrate complex.Spezifikation
MAGED4 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96JG8 | |
728239 | |
MAGED4 Fusion Protein Ag10329 | |
Primary | |
-20°C | |
MAGED4 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1859, MAGE D4 antigen, MAGE E1, MAGE E1 antigen, MAGE1, MAGED4, MAGED4A, MAGED4B, MAGEE1, melanoma antigen family D, 4, Melanoma associated antigen D4 | |
MAGED4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |