Learn More
Mettler Toledo™ ORP/Redox-Kombinationselektroden: BNC-Anschluss
Kombinationselektrode für die Messung des Oxidations- und des Reduktionspotenzials. Mettler Toledo ORP/Redox-Kombinationselektroden erzeugen Messsignale auf der Metalloberfläche durch den Austausch von Elektronen mit der Oxidationsreduktion des gemessenen Mediums.
Marke:  Mettler Toledo™ 51340339
143.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11947771
  • 148.00 € / 1 Stück
Neue Deals für sauberes Wasser
Aktionscode 24139 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Verbundbauweise
  • Glas oder Kunststoff
  • Temperaturbereich: 0° bis 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Redox-Elektrode LE510
Keramik
0 °C bis 80 °C
Zur Messung der Oxidations-/Reduktionsleistung der Lösung
ARGENTHAL
3 mol/l KCl
0 °C bis 80 °C
0,72 in.
1 m
12 mm
BNC-Anschluss
Kunststoff
InLab LE501 Redox
pH-Messgerät
Redox-Elektrode LE510
32 bis 176 °F
0,47 in.
12 mm
0,47 in.