Learn More
Mettler Toledo™ ORP/Redox-Kombinationselektroden: BNC-Anschluss
Kombinationselektrode für die Messung des Oxidations- und des Reduktionspotenzials. Mettler Toledo ORP/Redox-Kombinationselektroden erzeugen Messsignale auf der Metalloberfläche durch den Austausch von Elektronen mit der Oxidationsreduktion des gemessenen Mediums.
148.00 € - 170.00 €
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Diaphragma Keramik
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ InLab LE501 Redox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung der Oxidations-/Reduktionsleistung der Lösung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11937771
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51340338
Glas
170.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11947771
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51340339
Kunststoff
148.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbundbauweise
  • Glas oder Kunststoff
  • Temperaturbereich: 0° bis 80 °C
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
0 °C bis 80 °C
Zur Messung der Oxidations-/Reduktionsleistung der Lösung
ARGENTHAL
32 bis 176 °F
0,47 in.
12 mm
0,47 in.
Keramik
InLab LE501 Redox
pH-Messgerät
3 mol/l KCl
0 °C bis 80 °C
0,72 in.
1 m
12 mm