Learn More
Ansell Rote Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze
Zum sicheren Entfernen, Entsorgen und Lagern von Asbest. Die Ansell Edmont™ MicroGARD™ 1500 Overalls mit Hauben ermöglichen eine Filterung von kleinen Partikeln ab einer Größe von 3 μ.
245.00 € - 306.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | SMS-Polypropylen |
Farbe | Rot |
Einwegprodukt | Single-use |
Product Code | Brand | Größe | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Größe | Price | Quantity & Availability | |||||
15506484
|
Ansell
RD15S-00138-04 |
Groß | N/A | ||||||
15516484
|
Ansell
RD15S-00138-05 |
Extragroß | N/A | ||||||
15526484
|
Ansell
RD15S-00138-06 |
2 Extragroß | N/A | ||||||
15596474
|
Ansell
RD15S-00138-03 |
Mittel | N/A | ||||||
15536484
|
Ansell
RD15S-00138-07 |
3 Extragroß | N/A | ||||||
Description
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Elastische Einsätze an Handgelenk, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Filterung von 100 % der Partikel > 3 Mikrometer
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Specifications
Schutzoveralls | |
SMS-Polypropylen | |
Single-use | |
Elastisch | |
Mit Haube | |
2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
RD15-S-00-138, Inklusive Haube |
Unisex | |
Rot | |
Elastisch | |
Elastisch | |
3-teilig | |
Genäht | |
EN ISO 13982-1, EN13034 | |
Keine |