Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-13 pour souris eBioscience™ Kit
Kit ELISA non revêtu avec plaques
Marque:  Invitrogen™ 88-7137-22
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12760160
  • 242.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Includes:
  • Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
  • Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
  • Étalon.Cytokine recombinante pour générer une courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
  • Tampon de revêtement en poudre ELISA / ELISPOT eBioscience.Cet ensemble Ready-Set-Go!Le kit ELISA peut contenir un tampon de revêtement en poudre ELISA / ELISPOT (reconstituée 1 L avec du dH20 et filtre [0,22 uM] ou un tampon de revêtement ELISA 10X PBS (diluer 1 part du tampon 10X dans 9 parts de dH20).
  • Diluant de dosage.Concentré 5X
  • Enzyme de détection.Avidine-HRP prétitrée
  • Solution de substrat.Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine-13 (IL-13) de souris contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de l’IL-13 de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
IL-13 est une cytokine immunorégulatrice produite principalement par des cellules Th2 activées et est impliquée dans la régulation des réponses inflammatoires et immunitaires. IL-13 régule à la baisse l’activité des macrophages, inhibant ainsi la production de cytokines et chimiokines pro-inflammatoires, et est impliqué dans l’asthme induit par les allergènes par des mécanismes indépendants des IgE et des eosinophiles. IL-13 régule également plusieurs stades de maturation et de différenciation des cellules B, régule à la hausse l’expression des CD23 et des MHC de classe II et favorise la commutation d’isotypes IgE des cellules B. Structurellement, IL-13 ressemble étroitement à IL-3, IL-4, IL-5 et GM-CSF. Les gènes codant IL-13, IL3, IL5, IL4, et CSF2 forment un groupe de gènes cytokine sur le chromosome 5q, avec le gène IL-13 particulièrement proche de IL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P20109
4 pg/ml
Kit ELISA
Mouse
Lecteur de microplaques colorimétriques
IFG, IFI
HRP
RUO
2°C à 8°C
Souris
24 h 30 min
4 to 500 pg/mL
Biotine
Serum, Supernatant
ELISA
16163
Capture Antibody: Pre-titrated, Purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, HRP-conjugated antibody, Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples, 10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme, Substrate: 1X TMB Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
2 x 96 tests
Sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Interleukine-13, IL13
1 h 45 min
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche