Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-13 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an Maus-IL-13-Protein in Proben u.a. aus Serum und Zellkulturüberständen.
242.00 € - 854.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P20109 |
---|---|
Assay-Bereich | 4 bis 500 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 4 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15561067
|
Invitrogen™
88-7137-86 |
10 x 96 Tests |
594.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12760160
|
Invitrogen™
88-7137-22 |
2 x 96 Tests |
242.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15541067
|
Invitrogen™
88-7137-76 |
20 x 96 Tests |
854.00 €
20 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Interleukin-13 (IL-13) enthält aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentrationen des Maus-Proteins IL-13.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
IL-13 ist ein immunregulatorisches Zytokin, das hauptsächlich von aktivierten Th2-Zellen produziert wird und an der Regulierung von Entzündungs- und Immunreaktionen beteiligt ist. IL-13 reguliert die Makrophagenaktivität herunter und hemmt dadurch die Produktion von proinflammatorischen Zytokinen und Chemokinen. Es ist durch Mechanismen, die von IgE und Eosinophilen unabhängig sind, an allergischem Asthma beteiligt. Zudem reguliert IL-13 auch mehrere Stufen der B-Zellreifung und -differenzierung, reguliert die Expression von CD23 und MHC-Klasse-II hoch und fördert den Isotypenswitch der B-Zellen. Strukturell hat IL-13 große Ähnlichkeit mit IL-3, IL-4, IL-5 und GM-CSF. Das Gen, das für IL-13, IL3-, IL5-, IL- und 4 CSF2 codiert, bildet einen Zytokin-Gencluster auf Chromosom 5q, wobei das IL-13-Gen besonders nahe an IL4 liegt.Spezifikation
Gehäuse P20109 | |
4 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IFG, IFI | |
HRP | |
Plasma, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Interleukin-13, IL13 | |
1 Std 45 Min |
4 bis 500 pg/ml | |
Biotin | |
Serum, Überstand | |
ELISA | |
16163 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, eBioscience ELISA/ELISPOT-Beschichtungspuffer, Pulverform: Dieses unbeschichtete ELISA-Kit mit Platten kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspufferpulver (Rekonstituierbar bis 1 l mit dH20 und Filter mit 0.22 μM) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (Verdünnbar mit 1 Teil 10x-Puffer in 9 Teilen dH20) enthalten., Assay-Verdünnungsmittel: 5x konzentriert, Nachweisenzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern mit den Endungen -22, -44, -76 und -86 enthalten), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
24 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke