Learn More
N-(2-Cyanoethyl)Glycin 98 %, Thermo Scientific™
18.79 € - 229.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3088-42-4
Summenformel C5H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
MDL-Nummer MFCD00066903
InChI-Schlüssel KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid
PubChem CID 76526
IUPAC-Name 2-(2-cyanoethylamino)essigsäure
SMILES OC(=O)CNCCC#N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10147613
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
154900050
5 g Glasflasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10571401
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
154900250
25 g Glasflasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10637124
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
154901000
100 g Glasflasche
229.00 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
3088-42-4
128.13
KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N
76526
OC(=O)CNCCC#N
C5H8N2O2
MFCD00066903
n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid
2-(2-cyanoethylamino)essigsäure
Spezifikation
N-(2-Cyanoethyl)glycine
3088-42-4
100.0
Weiß
98%
NCCH2CH2NHCH2CO2H
n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid
OC(=O)CNCCC#N
128.13
128.13
Pulver oder Flocken
98%
97.5
188°C to 193°C
Authentic
C5H8N2O2
MFCD00066903
KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N
2-(2-cyanoethylamino)essigsäure
76526
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Avoid breath
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 221-418-1
Produktidentifikator
  • N-(2-Cyanoethyl)glycine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.