Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe
Steriler Einweg-Overall mit Daumenschlaufe für sicheren Halt
Marke: Ansell™ S-BDCCT-XXXXL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Antistatische Eigenschaften
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
- Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
- Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
- Erhältlich in Größen von S bis 4XL
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-DRUM getestet
- Partikelarm
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Weiß | |
ISO 9001:2015 | |
S-BDCCT | |
132 bis 140 cm | |
6 ft.6 in. to 6 ft. 8 in. |
4XL | |
Steril | |
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 | |
51-54 Zoll | |
Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen, Fertigung, Industrie | |
200 bis 206 cm |