Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe
BIOPHARMA
Steriler Einweg-Overall mit Daumenschlaufe für sicheren Halt
208.08 € - 419.00 €
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Farbe Weiß
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Größe Größe (metrisch) Brustkorb Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Größe (metrisch) Brustkorb Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15278278
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Ansell™
S-BDCCT-S
S 84 bis 92 cm 164 bis 170 cm
410.00 €
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15288278
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Ansell™
S-BDCCT-M
M 92 bis 100 cm 170 bis 176 cm
410.00 €
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15298278
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Ansell™
S-BDCCT-L
L 100 bis 108 cm 176 bis 182 cm
410.00 €
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12757186
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Ansell™
S-BDCCT-XL
XL 108 bis 116 cm 182 bis 188 cm
410.00 €
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15218288
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Ansell™
S-BDCCT-2XL
2XL 116 bis 124 cm 188 bis 194 cm
419.00 €
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15228288
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Ansell™
S-BDCCT-3XL
3XL 124 bis 132 cm 194 bis 200 cm
410.00 €
15 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15238288
Unterlagen ansehen
Ansell™
S-BDCCT-XXXXL
4XL 132 bis 140 cm 200 bis 206 cm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Antistatische Eigenschaften
  • Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
  • Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
  • Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
  • Erhältlich in Größen von S bis 4XL
  • ASTM D6978 05 getestet
  • HELMKE-DRUM getestet
  • Partikelarm
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spezifikation
Spezifikation
Reinraumoveralls
Steril
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen, Fertigung, Industrie
Weiß
ISO 9001:2015
S-BDCCT