Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec VarioPrep HPLC-Säule
Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 18 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 762576.100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12656009
  • 855.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Spezifikation
Octadecyl
Octadecyl
RP Chromatographie
5800 psi (400 bar)
Kugelförmig
1 bis 11
Je 1
340 m²/g
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
VarioPrep HPLC-Trennsäule
Präparative Säule
10 mm
250 mm
Acetonitril/Wasser
10 μm
110 Å
Acetonitril/Wasser
60 °C
C18 HT
18%