Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec VarioPrep HPLC-Säule
Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 18 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
445.00 € - 897.00 €
Spezifikation
Säulenchemie Octadecyl
Säulenformat Präparative Säule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit RP Chromatographie
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Brand Länge (metrisch) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Länge (metrisch) Price Quantity & Availability  
12646009
View Documents
Macherey-Nagel™
762574.100
125 mm
718.00 €
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 15-08-2025
Add to basket
12656009
View Documents
Macherey-Nagel™
762576.100
250 mm
897.00 €
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 15-08-2025
Add to basket
12636009
View Documents
Macherey-Nagel™
762571.100
50 mm
445.00 €
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 15-08-2025
Add to basket
Specifications
Octadecyl
Octadecyl
RP Chromatographie
Acetonitril/Wasser
10 μm
110 Å
Acetonitril/Wasser
60 °C
C18 HT
18%
Ja
Edelstahl
Präparative Säule
10 mm
5800 psi (400 bar)
Kugelförmig
1 bis 11
Je 1
340 m²/g
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
VarioPrep HPLC-Trennsäule