Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ CN/CN-RP 100-5 CN HPLC-Säule
Kohlenstoffbeladung: 5 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720090.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Silika | |
4 mm | |
P-P, polar, hydrophob | |
250 mm | |
n-Heptan | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
Gehäuse L10 | |
Silika | |
Mixed-Mode | |
Normal- und Umkehrphase | |
Analytische HPLC |
Cyano | |
HPLC | |
Ja | |
5800 psi (400 bar) | |
Kugelförmig | |
2 bis 8 | |
CN | |
60 °C | |
Cyano (CN) | |
5% | |
No | |
EC-Säule |