Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ CN/CN-RP 100-5 CN HPLC-Säule
Kohlenstoffbeladung: 5 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
462.00 € - 487.00 €
Spezifikation
Säulenchemie | Silika |
---|---|
Quervernetzt | Cyano |
Zur Verwendung mit | HPLC |
Funktionalität/ Interaktionstyp | P-P, polar, hydrophob |
Hydrophobizität | Ja |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10328681
|
Macherey-Nagel™
720090.40 |
4 mm |
462.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10266311
|
Macherey-Nagel™
720090.46 |
4,6 mm |
487.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Silika | |
HPLC | |
Ja | |
5800 psi (400 bar) | |
Kugelförmig | |
2 bis 8 | |
CN | |
60 °C | |
Cyano (CN) | |
5% | |
No | |
EC-Säule |
Cyano | |
P-P, polar, hydrophob | |
250 mm | |
n-Heptan | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
Gehäuse L10 | |
Silika | |
Mixed-Mode | |
Normal- und Umkehrphase | |
Analytische HPLC |