Learn More
Occludin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 450.00 €
Spezifikation
Antigen | Occludin |
---|---|
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | CoraLite 488 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17701259
|
Proteintech
CL488-13409-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17791249
|
Proteintech
CL488-13409-100UL |
100 μL |
450.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Occludin Polyclonal antibody specifically detects Occludin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IFSpezifikation
Occludin | |
Immunofluorescence | |
CoraLite 488 | |
Rabbit | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Antibody |
1000 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
4950 | |
Primary | |
Store at -20°C |