Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode
Diese einzigartige wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar ist ideal für industrielle Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ BP635-DSP-B120
147.31 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11755618
  • 161.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Länge 12 oder 22.5 cm
  • Außengewinde PG 13,5 zur linearen Montage
  • Ideal für Industrieanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbare pH-Elektrode
120 mm