Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode
Diese einzigartige wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar ist ideal für industrielle Anwendungen geeignet.
20.70 € - 331.00 €
Produkte 5
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11759748
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1932527-010B
102 mm
20.70 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11785628
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3917871-010B
115 mm
331.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11755618
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
BP635-DSP-B120
120 mm
161.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11765618
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
HABP635-DSP-225
225 mm
213.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11739738
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
P721P3000309AB
152 mm
228.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Länge 12 oder 22.5 cm
  • Außengewinde PG 13,5 zur linearen Montage
  • Ideal für Industrieanwendungen