Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode
Diese einzigartige wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar ist ideal für industrielle Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ HABP635-DSP-225
194.41 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar
- Autoklavierbar 121 °C
- Länge 12 oder 22,5 cm
- Außengewinde PG 13,5 zur linearen Montage
- Ideal für Industrieanwendungen
Spezifikation
Wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar | |
225 x 12 mm | |
pH massiv | |
225 mm |