Learn More
Phospho-IRF3 (Ser396) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 29528-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30236919
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The Phospho-IRF3 (Ser396) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-IRF3 (Ser396). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-IRF3 (Ser396) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
IRF3 (Ser396)
400 μg/mL
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human
50-60 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Peptide
20 μL
3661
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody