Learn More
Phospho-IRF3 (Ser396) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
119.78 € - 321.08 €
Spezifikation
Antigen IRF3 (Ser396)
Konzentration 400 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konjugat Unconjugated
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30236919
Unterlagen ansehen
Proteintech
29528-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
30237052
Unterlagen ansehen
Proteintech
29528-1-AP-100UL
100 μL
321.08 €
100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Phospho-IRF3 (Ser396) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-IRF3 (Ser396). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-IRF3 (Ser396) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
IRF3 (Ser396)
Western Blot, ELISA
Liquid
Human
Peptide
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
400 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
3661
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody