Learn More
PITPNC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15715-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16865014
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the phosphatidylinositol transfer protein family. The encoded cytoplasmic protein transfers phosphatidylinositol from one membrane compartment to another. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
PITPNC1
Polyclonal
Unconjugated
PITPNC1
M rdgB beta, Mammalian rdgB homolog beta, MrdgBbeta, PITPNC1, RDGB BETA, RDGBB, RDGBB1, RdgBbeta
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26207, 71795
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8K4R4, Q9UKF7
Pitpnc1
PITPNC1 Fusion Protein Ag8347
150 μL
Primary
Human, Mouse