missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PITPNC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | PITPNC1 |
---|---|
Konzentration | 0.22 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16875014
|
Proteintech
15715-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16865014
|
Proteintech
15715-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the phosphatidylinositol transfer protein family. The encoded cytoplasmic protein transfers phosphatidylinositol from one membrane compartment to another. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.Spezifikation
PITPNC1 | |
Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q8K4R4, Q9UKF7 | |
26207, 71795 | |
PITPNC1 Fusion Protein Ag8347 | |
Primary | |
-20°C | |
PITPNC1 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
M rdgB beta, Mammalian rdgB homolog beta, MrdgBbeta, PITPNC1, RDGB BETA, RDGBB, RDGBB1, RdgBbeta | |
Pitpnc1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title