missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PITPNC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 15715-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This gene encodes a member of the phosphatidylinositol transfer protein family. The encoded cytoplasmic protein transfers phosphatidylinositol from one membrane compartment to another. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.Spezifikation
PITPNC1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PITPNC1 | |
M rdgB beta, Mammalian rdgB homolog beta, MrdgBbeta, PITPNC1, RDGB BETA, RDGBB, RDGBB1, RdgBbeta | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
26207, 71795 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunoprecipitation | |
0.22 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q8K4R4, Q9UKF7 | |
Pitpnc1 | |
PITPNC1 Fusion Protein Ag8347 | |
20 μL | |
Primary | |
Mouse, Human | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur