Learn More
Masterflex™ Steckadapter aus Polyethylen für Schläuche, 100/Packung
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
Marke:  Masterflex™ 30625-62
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11710119
  • 122.00 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Beschreibung
  • Männliches Polyethylen-Rohrverbindungsstück
  • Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
  • Stecknippel wurden für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug entwickelt
  • Diese einfachen, kostengünstigen Schlauchkupplungen lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi).
  • Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Spezifikation
Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M)
HDPE
3/8 in.
3/8 Zoll
3/8 in. NPT(M)
Rohradapter mit Außengewinde
Nicht autoklavierbar
3/8 Zoll
3/8 in. NPT(M)
Ethylenoxid
Durchscheinend