Learn More
Masterflex™ Steckadapter aus Polyethylen für Schläuche, 100/Packung
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
117.00 € - 122.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | HDPE |
Auslassanschluss | 3/8 in. NPT(M) |
Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11710119
|
Masterflex™
30625-62 |
3/8 Zoll |
122.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11780119
|
Masterflex™
30625-64 |
1/2 Zoll |
117.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Männliches Polyethylen-Rohrverbindungsstück
- Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
- Stecknippel wurden für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug entwickelt
- Diese einfachen, kostengünstigen Schlauchkupplungen lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi).
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) | |
HDPE | |
Ethylenoxid | |
Durchscheinend |
Nicht autoklavierbar | |
3/8 in. NPT(M) | |
3/8 in. NPT(M) | |
Rohradapter mit Außengewinde |