Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™
Ein silikonfreier, antistatischer Einweg-Schutzanzug in Gelb für hohe Sichtbarkeit, mit elast. Bündchen, Hüfte und Kapuze und versiegelten Nähten, zur Erzeugung einer sprüh- und flüssigkeitsabweisenden Schicht vor gefährlichen Substanzen. Ideal geeignet für: Arbeiten mit wasserlöslichen Chemikalien.
297.00 €
Spezifikation
Produkttyp | A71 Overalls |
---|---|
Material | Spunbond Polypropylene |
Farbe | Gelb |
Einwegprodukt | Reusable |
Taillenform | Elastisch |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12631396
|
Kimberly-Clark™
96770 |
Groß |
297.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12621396
|
Kimberly-Clark™
96760 |
Mittel |
297.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12651396
|
Kimberly-Clark™
96790 |
2 Extragroß |
297.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12641396
|
Kimberly-Clark™
96780 |
Extragroß |
297.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12661396
|
Kimberly-Clark™
96800 |
3 Extragroß |
297.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III) zum Schutz gegen die durch das CEN spezifizierten Gefahrenstufen Typ 3, 4 & 5.
- Gut sichtbare gelbe Farbe für mehr Mitarbeitersicherheit.
- Ideal geeignet für Arbeiten mit wasserlöslichen Chemikalien, Sprühnebel und Staub in industriellen Reinigungs- und Wartungsbereichen mit geringem Druck.
- Einweg-Schutzkleidung zur Verbesserung von Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen – fungiert als sprüh- und flüssigkeitsabweisende Barriere gegen schädliche Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten oder Staubpartikel.
Spezifikation
A71 Overalls | |
Gelb | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Genäht | |
Type 3, 4 and 5 | |
Yes | |
Gefährliche Chemikalien |
Spunbond Polypropylene | |
Reusable | |
Elastisch | |
Hooded | |
Zipper | |
Unsteril | |
Perforation, Flame, Abrasion, Tears, Partikel, Flüssig | |
Keine | |
Full Body |