Learn More
RETSCH Siebhilfen aus Polyurethan, Würfelform
Marke: RETSCH 32.902.0001
43.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ: Vulkollan-WürfelSpezifikation
Würfel | |
12 x 12 x 12 mm | |
10/Packung |
Polyurethan | |
Steuerung für horizontalen Siebschüttler AS 400 |