Learn More
RETSCH Siebhilfen aus Polyurethan, Würfelform
55.06 € - 56.14 €
Spezifikation
Produkttyp | Würfel |
---|---|
Material | Polyurethan |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Steuerung für horizontalen Siebschüttler AS 400 |
Verpackungsmenge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10400653
|
RETSCH
32.902.0001 |
12 x 12 x 12 mm |
55.06 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11934442
|
RETSCH
32.902.0002 |
20 x 20 x 20 mm |
56.14 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Typ: Vulkollan-WürfelSpezifikation
Würfel | |
Polyurethan | |
Steuerung für horizontalen Siebschüttler AS 400 | |
10/Packung |