Learn More
Kaliumchlorid, Kristall, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
124.00 € - 315.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Summenformel | ClK |
Molekulargewicht (g/mol) | 74.55 |
MDL-Nummer | MFCD00011360 |
InChI-Schlüssel | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
PubChem CID | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15578074
|
Avantor J.T.Baker
3046-01 |
500 g | Poly-Flasche |
124.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15588074
|
Avantor J.T.Baker
3046-05 |
2.5 kg | Poly-Flasche |
315.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Chemische Identifikatoren
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
ClK | |
MFCD00011360 | |
Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 |
Spezifikation
Kaliumchlorid | |
Kristalle | |
MFCD00011360 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Chlorid | |
4873 | |
74.55 | |
1 l = 1.99 kg |
7447-40-7 | |
ClK | |
Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
FCC/USP |