Learn More
Kaliumhydroxid, 25 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
49.55 € - 156.78 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15462667
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
046330.AP
500 mL
49.55 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15472667
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
046330.K2
1 L
67.84 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15482667
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
046330.K7
4 L
156.78 €
4 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1310-58-3
56.11
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
14797
[OH-].[K+]
HKO
MFCD00003553
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CHEBI:32035
Spezifikation
Potassium hydroxide
Flüssigkeit
KOH
UN1814
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kalium; Hydroxid
14797
56.11
1310-58-3
HKO
MFCD00003553
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
[OH-].[K+]
56.11
CHEBI:32035
25% w/v aq. soln.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H302
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KALIUMHYDROXID, LÖSUNG
missing translation for 'einecsNumber' : 215-181-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen