Learn More
Kaliumtetranitropalladat(II), Pd 28.3 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13844-89-8 | K2N4O8Pd | 368.64 g/mol
95.68 € - 465.32 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13844-89-8 |
---|---|
Summenformel | K2N4O8Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 368.64 |
MDL-Nummer | MFCD00049788 |
InChI-Schlüssel | ZBZLFGPDLYLTMD-UHFFFAOYSA-J |
Synonym | dipotassium tetranitropalladiumdiuide, potassium tetranitropalladate ii , pd, palladate 2-,tetrakis nitrito-kn-,potassium 1:2 , sp-4-1 |
PubChem CID | 18763730 |
IUPAC-Name | Dikalium; Palladium; Tetranitrit |
SMILES | [K+].[K+].[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11396048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010537.03 |
1 g |
95.68 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11386048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010537.06 |
5 g |
465.32 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13844-89-8 | |
368.64 | |
ZBZLFGPDLYLTMD-UHFFFAOYSA-J | |
18763730 | |
[K+].[K+].[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O |
K2N4O8Pd | |
MFCD00049788 | |
dipotassium tetranitropalladiumdiuide, potassium tetranitropalladate ii , pd, palladate 2-,tetrakis nitrito-kn-,potassium 1:2 , sp-4-1 | |
Dikalium; Palladium; Tetranitrit |
Spezifikation
Potassium tetranitropalladate(II) | |
13844-89-8 | |
K2N4O8Pd | |
dipotassium tetranitropalladiumdiuide, potassium tetranitropalladate ii , pd, palladate 2-,tetrakis nitrito-kn-,potassium 1:2 , sp-4-1 | |
[K+].[K+].[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O | |
368.64 | |
368.63 |
310°C (decomposition) | |
Kristallin | |
MFCD00049788 | |
ZBZLFGPDLYLTMD-UHFFFAOYSA-J | |
Dikalium; Palladium; Tetranitrit | |
18763730 | |
Pd 28.3% min. |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-568-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen