Learn More
Techsit™ Pro-Tech Labor-Hochstuhl
Hochwertiger, ergonomischer Labor-Hochstuhl aus antimikrobiellem Kunstleder
Marke: Techsit™ TS7002G/BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Ergonomischer Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
- Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitztiefe
- Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Specifications
Laborstuhl | |
Ja | |
Ergonomisch | |
Stahl | |
150 kg | |
Vinyl | |
17 kg | |
490 mm | |
Ja | |
Ja | |
Ja |
Grau | |
Nicht autoklavierbar | |
Vinyl | |
Gasdruckfeder | |
Höhe für Hochtisch | |
5 Jahre Garantie. | |
Rollen mit Bremsfunktion | |
Nein | |
Ja | |
Ja | |
Vinyl |