Learn More
Techsit™ Pro-Tech Labor-Hochstuhl
Hochwertiger, ergonomischer Labor-Hochstuhl aus antimikrobiellem Kunstleder
751.42 € - 885.04 €
Spezifikation
Verstellbar | ja |
---|---|
Rückenausführung | Ergonomic |
Ausführung | Vinyl |
Rahmenmaterial | Stahl |
Art der Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
Produktcode | Marke | Farbe | Mit Armlehnen | Mit Laufrollen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Mit Armlehnen | Mit Laufrollen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16503914
![]() |
Techsit™
TS7002B/BL |
Schwarz | Nein | Ja |
799.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16513914
![]() |
Techsit™
TS7002G |
Grau | Nein | Nein |
751.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16523914
![]() |
Techsit™
TS7002G/AA |
Grau | Ja | Nein |
885.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16533914
![]() |
Techsit™
TS7002G/BL |
Grau | Nein | Ja |
799.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16583904
![]() |
Techsit™
TS7002B |
Grau | Nein | Ja |
751.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16593904
![]() |
Techsit™
TS7002B/AA |
Schwarz | Ja | Ja |
885.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Ergonomischer Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
- Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitztiefe
- Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
ja | |
Vinyl | |
Gasdruckfeder | |
Höhe für Hochtisch | |
5 Jahre Garantie. | |
Ja | |
Ja |
Ergonomic | |
Stahl | |
150 kg | |
Vinyl | |
Ja | |
Ja | |
Laborstuhl |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.