Learn More
Poulten & Graf GmbH PTFE-Adapter für FORTUNA™ -Spender mit Gewinde
Schließen Sie einen FORTUNA™ Spender mit einem Adapter an; mit einer großen Auswahl an Gewinden lieferbar. Mit dem Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus PTFE für FORTUNA™ Spender mit Gewinde können zusätzlich zum vorhandenen Reservoir kleinere Behälter genutzt werden.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 101 09036
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10529222
  • 20.05 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Beschreibung
  • Geeignet für OPTIFIX und POLYFIX Spender
  • Hergestellt aus PTFE (Teflon™)
  • Adapter mit Gewinde
  • Kann für Säuren und alkalische Lösungen verwendet werden, die Polypropylen nicht angreifen
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzteile für OPTIFIX und POLYFIX Spender
Weiß
PTFE
1
Autoklavierbar
Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender
OPTIFIX und POLYFIX Spender
GL 36