Learn More
Poulten & Graf GmbH PTFE-Adapter für FORTUNA™ -Spender mit Gewinde
Schließen Sie einen FORTUNA™ Spender mit einem Adapter an; mit einer großen Auswahl an Gewinden lieferbar. Mit dem Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus PTFE für FORTUNA™ Spender mit Gewinde können zusätzlich zum vorhandenen Reservoir kleinere Behälter genutzt werden.
20.05 € - 254.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender |
Material | PTFE |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10575532
|
Poulten & Graf GmbH
101 09128 |
GL 28 |
59.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10311562
|
Poulten & Graf GmbH
101 09130 |
GL 30 |
59.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10529222
|
Poulten & Graf GmbH
101 09036 |
GL 36 |
20.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10289331
|
Poulten & Graf GmbH
101 09152 |
GL 52 |
162.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10301562
|
Poulten & Graf GmbH
101 09133 |
GL 33 |
59.15 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10585352
|
Poulten & Graf GmbH
101 09155 |
GL 55 |
158.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10638982
|
Poulten & Graf GmbH
101 09165 |
GL 65 |
254.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10311512
|
Poulten & Graf GmbH
101 09160 |
GL 60 |
170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10249431
|
Poulten & Graf GmbH
101 09125 |
GL 25 |
59.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Geeignet für OPTIFIX und POLYFIX Spender
- Hergestellt aus PTFE (Teflon™)
- Adapter mit Gewinde
- Kann für Säuren und alkalische Lösungen verwendet werden, die Polypropylen nicht angreifen
Spezifikation
Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender | |
Weiß | |
PTFE | |
1 |
Autoklavierbar | |
Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender | |
OPTIFIX und POLYFIX Spender |