Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE Schliffmanschette ohne Griffbund
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Einweg-Schliffmanschetten aus PTFE bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit bei Betriebstemperaturen von -200 bis +260 °.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101519
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 50 μm stark
- Zur vereinfachten Verwendung von Verbindungsclips
- Passt wie eine zweite Haut, ohne aufzutragen.
Spezifikation
PTFE | |
10er-Packung | |
NS 19/26 |
Normschliffmanschette | |
–200 bis 260 °C |