Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE Schliffmanschette ohne Griffbund
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Einweg-Schliffmanschetten aus PTFE bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit bei Betriebstemperaturen von -200 bis +260 °.
35.00 € - 83.00 €
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Produkttyp | Normschliffmanschette |
Menge | 10er-Packung |
Temperaturbereich (metrisch) | –200 bis 260 °C |
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10468253
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101519 |
NS 19/26 |
35.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10541775
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101529 |
NS 29/32 |
83.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- 50 μm stark
- Zur vereinfachten Verwendung von Verbindungsclips
- Passt wie eine zweite Haut, ohne aufzutragen.
Spezifikation
PTFE | |
Normschliffmanschette | |
10er-Packung | |
–200 bis 260 °C |