Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Probable outer membrane protein PmpD Protein
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis Probable outer membrane protein PmpD, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_220332.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 884611 |
Name | Probable outer membrane protein PmpD Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16059030
|
enQuireBio™
QP7502-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16099030
|
enQuireBio™
QP7502-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16049030
|
enQuireBio™
QP7502-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16079030
|
enQuireBio™
QP7502-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16089030
|
enQuireBio™
QP7502-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16069030
|
enQuireBio™
QP7502-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_220332.1 | |
Probable outer membrane protein PmpD Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
C. trachomatis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
884611 | |
Research Use Only | |
pmpD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EFDYSTNVWG FAFGGFRTLS AENLVAIDGY KGAYGGASAG VDIQLMEDFV LGVSGAAFLG KMDSQKFDAE VSRKGVVGSV YTGFLAGSWF FKGQYSLGET QNDMKTRYGV LGESSASWTS RGVLADALVE YRSLVGPVRP TFYALHFNPY VEVSYASMKF PGFTEQGREA RSFEDASLTN ITIPLGMKFE LAFIKGQFSE VNSLGISYAW EAYRKVEGGA VQLLEAGFDW EGAPMDLPRQ ELRVALENNT EWSSYFSTVL GLTAFCGGFT STDSKLGYEA NTGLRLIF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |