Learn More
RENALASE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15003-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16853964
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to RNLS.
Renalase is a flavin adenine dinucleotide-dependent amine oxidase that is secreted into the blood from the kidney.
Spezifikation
Spezifikation
RENALASE
Polyclonal
Unconjugated
RNLS
C10orf59, MAO C, Monoamine oxidase C, RENALASE, RNLS
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
361751, 55328, 67795
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A7RDN6, Q5U2W9, Q5VYX0
Rnls
RENALASE Fusion Protein Ag13061
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen