missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RENALASE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | RENALASE |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16863964
|
Proteintech
15003-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16853964
|
Proteintech
15003-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This antibody is specific to RNLS.
Renalase is a flavin adenine dinucleotide-dependent amine oxidase that is secreted into the blood from the kidney.Spezifikation
RENALASE | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
A7RDN6, Q5U2W9, Q5VYX0 | |
361751, 55328, 67795 | |
RENALASE Fusion Protein Ag13061 | |
Primary | |
-20°C | |
RNLS |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C10orf59, MAO C, Monoamine oxidase C, RENALASE, RNLS | |
Rnls | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts