Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße und graue Handschuhe der Serie 48-135 aus Polyurethan
Erfüllt die meisten Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischer Entladung und gewährleistet Flexibilität und Geschicklichkeit.
Marke: Ansell™ 48135060
26.83 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spezialhandschuhe
- 15 Gauge-Einlage aus Nylon
- Kohlefaserzusatz für eine kostengünstige Produktschutzlösung
- Komfort und gute Passform werden durch die nahtlose Konstruktion und eine große Auswahl an Größen gewährleistet
- Die Handflächenbeschichtung aus Polyurethan gewährleistet eine gute mechanische Beständigkeit und Haltbarkeit
- Die Ausführung mit den beschichteten Fingerkuppen ermöglicht bessere Passform und Flexibilität
- Beschichtete Fingerkuppen verhindert zudem die Übertragung von Schweiß auf Elektronikteile
Anwendungen:
- Endmontage von Armaturenbrettern, Kabel und Leitungen
- Endmontage von elektronischen Bauteilen und Hauptplatinen
Spezifikation
Polyurethan | |
Polyurethan | |
Leichte Handschuhe | |
48-135 | |
Strick | |
Handfläche beschichtet | |
Gute mechanische Beständigkeit |
CE-Zeichen, EN 388: 113 X | |
Polyurethan | |
6 | |
Beschichtete Fingerspitzen | |
Nylon-Kohlenstofffaser | |
144 Paar | |
48-135 |