Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße und graue Handschuhe der Serie 48-135 aus Polyurethan
Erfüllt die meisten Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischer Entladung und gewährleistet Flexibilität und Geschicklichkeit.
38.70 €
Spezifikation
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen, EN 388: 113 X
Stulpenmaterial Polyurethan
Coating Material Polyurethan
Produkttyp Leichte Handschuhe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15260009
Unterlagen ansehen
Ansell™
48135100
10
38.70 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15220009
Unterlagen ansehen
Ansell™
48135060
6
38.70 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15240009
Unterlagen ansehen
Ansell™
48135080
8
38.70 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15270009
Unterlagen ansehen
Ansell™
48135110
11
38.70 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15250009
Unterlagen ansehen
Ansell™
48135090
9
38.70 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15230009
Unterlagen ansehen
Ansell™
48135070
7
38.70 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spezialhandschuhe
  • 15 Gauge-Einlage aus Nylon
  • Kohlefaserzusatz für eine kostengünstige Produktschutzlösung
  • Komfort und gute Passform werden durch die nahtlose Konstruktion und eine große Auswahl an Größen gewährleistet
  • Die Handflächenbeschichtung aus Polyurethan gewährleistet eine gute mechanische Beständigkeit und Haltbarkeit
  • Die Ausführung mit den beschichteten Fingerkuppen ermöglicht bessere Passform und Flexibilität
  • Beschichtete Fingerkuppen verhindert zudem die Übertragung von Schweiß auf Elektronikteile
Anwendungen:
  • Endmontage von Armaturenbrettern, Kabel und Leitungen
  • Endmontage von elektronischen Bauteilen und Hauptplatinen
Spezifikation
Spezifikation
Polyurethan
Polyurethan
Leichte Handschuhe
Beschichtete Fingerspitzen
Nylon-Kohlenstofffaser
144 Paar
48-135
CE-Zeichen, EN 388: 113 X
Polyurethan
48-135
Strick
Handfläche beschichtet
Gute mechanische Beständigkeit