Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße und graue Handschuhe der Serie 48-135 aus Polyurethan
Erfüllt die meisten Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischer Entladung und gewährleistet Flexibilität und Geschicklichkeit.
Marke:  Ansell™ 48135080
26.83 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15240009
  • 38.70 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Spezialhandschuhe
  • 15 Gauge-Einlage aus Nylon
  • Kohlefaserzusatz für eine kostengünstige Produktschutzlösung
  • Komfort und gute Passform werden durch die nahtlose Konstruktion und eine große Auswahl an Größen gewährleistet
  • Die Handflächenbeschichtung aus Polyurethan gewährleistet eine gute mechanische Beständigkeit und Haltbarkeit
  • Die Ausführung mit den beschichteten Fingerkuppen ermöglicht bessere Passform und Flexibilität
  • Beschichtete Fingerkuppen verhindert zudem die Übertragung von Schweiß auf Elektronikteile
Anwendungen:
  • Endmontage von Armaturenbrettern, Kabel und Leitungen
  • Endmontage von elektronischen Bauteilen und Hauptplatinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyurethan
Polyurethan
Leichte Handschuhe
48-135
Strick
Handfläche beschichtet
Gute mechanische Beständigkeit
CE-Zeichen, EN 388: 113 X
Polyurethan
8
Beschichtete Fingerspitzen
Nylon-Kohlenstofffaser
144 Paar
48-135