Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Ersatzköpfe
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
Marke: Texwipe™ TX7108AH
90.56 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Replacement Head | |
Autoclavable | |
No |
Non-sterile | |
AlphaMop | |
Thermoplastic |