Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Ersatzköpfe
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
91.50 € - 121.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Replacement Head |
---|---|
Sterilität | Non-sterile |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AlphaMop |
Color-coded | No |
Material | Thermoplastic |
Produktcode | Marke | Autoklavierbar | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Autoklavierbar | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17915241
|
Texwipe™
TX7108AH |
Autoclavable |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15633249
|
Texwipe™
TX7108H |
Nicht autoklavierbar |
91.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Replacement Head | |
AlphaMop | |
Thermoplastic |
Non-sterile | |
No |