Learn More
TMEM100 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | TMEM100 |
---|---|
Konzentration | 467 μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry, ELISA |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16864135
|
Proteintech
25581-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16854135
|
Proteintech
25581-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The TMEM100 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human TMEM100. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TMEM100 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
TMEM100 | |
Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
467 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
55273 | |
Primary |